Documentos Principais
SAB5701467
Sigma-Aldrich
Anti-ATF5 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clone:
monoclonal
application:
IHC
WB
reatividade de espécies:
mouse, human, rat
técnica(s):
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
0.65 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATF5(22809)
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human ATF5
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)