Documentos Principais
SAB5701452
Sigma-Aldrich
Anti-NXF1 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
0.14 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NXF1(10482)
Descrição geral
This gene is one member of a family of nuclear RNA export factor genes. Common domain features of this family are a noncanonical RNP-type RNA-binding domain (RBD), 4 leucine-rich repeats (LRRs), a nuclear transport factor 2 (NTF2)-like domain that allows heterodimerization with NTF2-related export protein-1 (NXT1), and a ubiquitin-associated domain that mediates interactions with nucleoporins. The LRRs and NTF2-like domains are required for export activity. Alternative splicing seems to be a common mechanism in this gene family. The encoded protein of this gene shuttles between the nucleus and the cytoplasm and binds in vivo to poly(A)+ RNA. It is the vertebrate homologue of the yeast protein Mex67p. The encoded protein overcomes the mRNA export block caused by the presence of saturating amounts of CTE (constitutive transport element) RNA of type D retroviruses. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human NXF1
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)