Documentos Principais
SAB5701407
Sigma-Aldrich
Anti-N-WASP/WASL antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
1.8 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... WASL(8976)
Descrição geral
This gene encodes a member of the Wiskott-Aldrich syndrome (WAS) protein family. Wiskott-Aldrich syndrome proteins share similar domain structure, and associate with a variety of signaling molecules to alter the actin cytoskeleton. The encoded protein is highly expressed in neural tissues, and interacts with several proteins involved in cytoskeletal organization, including cell division control protein 42 (CDC42) and the actin-related protein-2/3 (ARP2/3) complex. The encoded protein may be involved in the formation of long actin microspikes, and in neurite extension. [provided by RefSeq, Jul 2013]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human N-WASP/N-WASP/WASL
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1