Documentos Principais
SAB5701331
Sigma-Aldrich
Anti- ATG5 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATG5(9474)
Descrição geral
The protein encoded by this gene, in combination with autophagy protein 12, functions as an E1-like activating enzyme in a ubiquitin-like conjugating system. The encoded protein is involved in several cellular processes, including autophagic vesicle formation, mitochondrial quality control after oxidative damage, negative regulation of the innate antiviral immune response, lymphocyte development and proliferation, MHC II antigen presentation, adipocyte differentiation, and apoptosis. Several transcript variants encoding different protein isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2015]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human ATG5.
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)