Documentos Principais
SAB5701211
Sigma-Aldrich
Anti-WNT5A antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human
concentração
0.25 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... WNT5A(7474)
Descrição geral
The WNT gene family consists of structurally related genes which encode secreted signaling proteins. These proteins have been implicated in oncogenesis and in several developmental processes, including regulation of cell fate and patterning during embryogenesis. This gene encodes a member of the WNT family that signals through both the canonical and non-canonical WNT pathways. This protein is a ligand for the seven transmembrane receptor frizzled-5 and the tyrosine kinase orphan receptor 2. This protein plays an essential role in regulating developmental pathways during embryogenesis. This protein may also play a role in oncogenesis. Mutations in this gene are the cause of autosomal dominant Robinow syndrome. Alternate splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jan 2012]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human WNT5A
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5701211-100UL4065267663883