Documentos Principais
SAB5701079
Sigma-Aldrich
Anti-AGK antibody produced in mouse
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
forma
liquid
concentração
0.65 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AGK(55750)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a mitochondrial membrane protein involved in lipid and glycerolipid metabolism. The encoded protein is a lipid kinase that catalyzes the formation of phosphatidic and lysophosphatidic acids. Defects in this gene have been associated with mitochondrial DNA depletion syndrome 10.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-422 of human AGK (NP_060708.1).
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1