Documentos Principais
SAB5701054
Sigma-Aldrich
Anti-RBBP7 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
concentração
8.04 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RBBP7(5931)
Descrição geral
This protein is a ubiquitously expressed nuclear protein and belongs to a highly conserved subfamily of WD-repeat proteins. It is found among several proteins that binds directly to retinoblastoma protein, which regulates cell proliferation. The encoded protein is found in many histone deacetylase complexes, including mSin3 co-repressor complex. It is also present in protein complexes involved in chromatin assembly. This protein can interact with BRCA1 tumor-suppressor gene and may have a role in the regulation of cell proliferation and differentiation. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-230 of human RBBP7 (NP_002884.1).
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1