Documentos Principais
SAB5700973
Sigma-Aldrich
Anti-GCLM antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
concentração
1.25 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GCLM(2730)
Descrição geral
Glutamate-cysteine ligase, also known as gamma-glutamylcysteine synthetase, is the first rate limiting enzyme of glutathione synthesis. The enzyme consists of two subunits, a heavy catalytic subunit and a light regulatory subunit. Gamma glutamylcysteine synthetase deficiency has been implicated in some forms of hemolytic anemia. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Apr 2015]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human GCLM
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)