Documentos Principais
SAB5700951
Sigma-Aldrich
Anti-CD55 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
concentração
0.21 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD55(1604)
Descrição geral
This gene encodes a glycoprotein involved in the regulation of the complement cascade. Binding of the encoded protein to complement proteins accelerates their decay, thereby disrupting the cascade and preventing damage to host cells. Antigens present on this protein constitute the Cromer blood group system (CROM). Alternative splicing results in multiple transcript variants. The predominant transcript variant encodes a membrane-bound protein, but alternatively spliced transcripts may produce soluble proteins. [provided by RefSeq, Jul 2014]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human CD55
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)