Documentos Principais
SAB5700879
Sigma-Aldrich
Anti-Pumilio 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
0.32 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PUM1(9698)
Descrição geral
This gene encodes a member of the PUF family, evolutionarily conserved RNA-binding proteins related to the Pumilio proteins of Drosophila and the fem-3 mRNA binding factor proteins of C. elegans. The encoded protein contains a sequence-specific RNA binding domain comprised of eight repeats and N- and C-terminal flanking regions, and serves as a translational regulator of specific mRNAs by binding to their 3' untranslated regions. The evolutionarily conserved function of the encoded protein in invertebrates and lower vertebrates suggests that the human protein may be involved in translational regulation of embryogenesis, and cell development and differentiation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human Pumilio 1
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)