Documentos Principais
SAB5700846
Sigma-Aldrich
Anti-WNT4 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
SERKAL, WNT-4, WNT4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
32
39
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
1.28 mg/ml
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... WNT4(54361)
Descrição geral
The WNT gene family consists of structurally related genes which encode secreted signaling proteins. These proteins have been implicated in oncogenesis and in several developmental processes, including regulation of cell fate and patterning during embryogenesis. This gene is a member of the WNT gene family, and is the first signaling molecule shown to influence the sex-determination cascade. It encodes a protein which shows 98% amino acid identity to the Wnt4 protein of mouse and rat. This gene and a nuclear receptor known to antagonize the testis-determining factor play a concerted role in both the control of female development and the prevention of testes formation. This gene and another two family members, WNT2 and WNT7B, may be associated with abnormal proliferation in breast tissue. Mutations in this gene can result in Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome and in SERKAL syndrome.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 122-351 of human WNT4 (NP_110388.2).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)