SAB5700598
Recombinant 2019-nCoV 3C-like Proteinase with His and Avi tag
Sinônimo(s):
3C-like main protease, 3CL Proteinase, 3CL-Mpro, M Proteinase
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
peso molecular
36.9 kDa
Impurezas
<1.0 EU/μg protein (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
SARS virus ... ORF1ab(43740578)
Descrição geral
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Data presented is the available current product information and provided as-is. These products have not been tested or verified in any additional applications, sample types, including any clinical use. Experimental conditions must be empirically derived by the user. Our Antibody Guarantee only covers tested applications stated herein and conditions presented in our product information and is not extended to publications.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5700598-100UG | 4061841815556 |