SAB5700585
Anti-Phospho-DLG2-Y340 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
PPP1R58, PSD-93, PSD93
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
2.57mg/ml
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr340)
Informações sobre genes
human ... DLG2(1740)
Imunogênio
A phospho synthetic peptide corresponding to residues surrounding Y340 of human DLG2.
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)