Key Documents
SAB5700523
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-IKKα/β-S176/180 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
0.44 mg/ml
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer176/pSER180)
Informações sobre genes
human ... CHUK(1147)
Imunogênio
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S176/180 of human IKKα/β.
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1