Documentos Principais
SAB5700485
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-DPYSL2-T514 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
CRMP-2, CRMP2, DHPRP2, DPYSL2, DRP-2, DRP2, N2A3, ULIP-2, ULIP2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clone:
polyclonal
application:
WB
reatividade de espécies:
rat, human, mouse
técnica(s):
western blot: 1:500-1:2000
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
58
62
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
2.63 mg/ml
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr514)
Informações sobre genes
human ... DPYSL2(1808)
Descrição geral
This gene encodes a member of the collapsin response mediator protein family. Collapsin response mediator proteins form homo- and hetero-tetramers and facilitate neuron guidance, growth and polarity. The encoded protein promotes microtubule assembly and is required for Sema3A-mediated growth cone collapse, and also plays a role in synaptic signaling through interactions with calcium channels. This gene has been implicated in multiple neurological disorders, and hyperphosphorylation of the encoded protein may play a key role in the development of Alzheimer′s disease. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.
Imunogênio
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T514 of human DPYSL2
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)