Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
SAB5700456
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PPP1CA-T320 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
PP-1A, PP1A, PP1alpha, PPP1A, PPP1CA
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
32
37
38
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
2.36 mg/ml
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr320)
Informações sobre genes
human ... PPP1CA(5499)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is one of the three catalytic subunits of protein phosphatase 1 (PP1). PP1 is a serine/threonine specific protein phosphatase known to be involved in the regulation of a variety of cellular processes, such as cell division, glycogen metabolism, muscle contractility, protein synthesis, and HIV-1 viral transcription. Increased PP1 activity has been observed in the end stage of heart failure. Studies in both human and mice suggest that PP1 is an important regulator of cardiac function. Mouse studies also suggest that PP1 functions as a suppressor of learning and memory. Three alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Imunogênio
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T320 of human PPP1CA
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)