Documentos Principais
SAB5700276
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-ABL1-Y245 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
ABL, ABL1, CHDSKM, JTK7, bcr/abl, c-ABL, c-ABL1, c-Abl, p150, v-abl
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
122
124
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
1.09mg/ml
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr245)
Informações sobre genes
human ... ABL1 (25)
Descrição geral
This gene is a protooncogene that encodes a protein tyrosine kinase involved in a variety of cellular processes, including cell division, adhesion, differentiation, and response to stress. The activity of the protein is negatively regulated by its SH3 domain, whereby deletion of the region encoding this domain results in an oncogene. The ubiquitously expressed protein has DNA-binding activity that is regulated by CDC2-mediated phosphorylation, suggesting a cell cycle function. This gene has been found fused to a variety of translocation partner genes in various leukemias, most notably the t(9;22) translocation that results in a fusion with the 5′ end of the breakpoint cluster region gene (BCR; MIM:151410). Alternative splicing of this gene results in two transcript variants, which contain alternative first exons that are spliced to the remaining common exons.
Imunogênio
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y245 of human ABL1
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)