Key Documents
SAB5700259
Sigma-Aldrich
Anti-SAMHD1 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
CHBL2, DCIP, HDDC1, MOP-5, SAMHD1, SBBI88
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
63
68
72
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
3.39 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SAMHD1(25939)
Descrição geral
This gene may play a role in regulation of the innate immune response. The encoded protein is upregulated in response to viral infection and may be involved in mediation of tumor necrosis factor-alpha proinflammatory responses. Mutations in this gene have been associated with Aicardi-Goutieres syndrome.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 387-626 of human SAMHD1 (NP_056289.2).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1