Merck
Todas as fotos(5)
Key Documents
SAB5700142
Sigma-Aldrich
Anti-CSNK1E antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
CKIepsilon, CSNK1E, HCKIE
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
47
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
2.21 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CSNK1E(1454)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a serine/threonine protein kinase and a member of the casein kinase I protein family, whose members have been implicated in the control of cytoplasmic and nuclear processes, including DNA replication and repair. The encoded protein is found in the cytoplasm as a monomer and can phosphorylate a variety of proteins, including itself. This protein has been shown to phosphorylate period, a circadian rhythm protein. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 247-416 of human CSNK1E (NP_689407.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1