Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
SAB5700114
Sigma-Aldrich
Anti-Acetyl-Histone H2B-K12 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
GL105, H2B, H2B.1, H2BFQ, H2BGL105, H2BQ, HIST2H2BE, Histone H2B
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
clone:
polyclonal
application:
IF
IHC
WB
reatividade de espécies:
human, mouse, rat
técnica(s):
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
13
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
1.51 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys12)
Informações sobre genes
human ... H2BC21(8349)
Descrição geral
Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Two molecules of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4) form an octamer, around which approximately 146 bp of DNA is wrapped in repeating units, called nucleosomes. The linker histone, H1, interacts with linker DNA between nucleosomes and functions in the compaction of chromatin into higher order structures. This gene encodes a replication-dependent histone that is a member of the histone H2B family, and generates two transcripts through the use of the conserved stem-loop termination motif, and the polyA addition motif. The protein has antibacterial and antifungal antimicrobial activity.
Imunogênio
A synthetic acetylated peptide around K12 of human Histone H2B (NP_003519.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)