Documentos Principais
SAB5700073
Sigma-Aldrich
Anti-SELENBP1 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
HEL-S-134P, LPSB, SBP56, SELENBP1, SP56, hSBP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
45
52
56
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
2.69 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SELENBP1(8991)
Descrição geral
This gene encodes a member of the selenium-binding protein family. Selenium is an essential nutrient that exhibits potent anticarcinogenic properties, and deficiency of selenium may cause certain neurologic diseases. The effects of selenium in preventing cancer and neurologic diseases may be mediated by selenium-binding proteins, and decreased expression of this gene may be associated with several types of cancer. The encoded protein may play a selenium-dependent role in ubiquitination/deubiquitination-mediated protein degradation. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 243-472 of human SELENBP1 (NP_003935.2).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1