SAB5600182
Anti-Human IgD-Biotin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM123, purified immunoglobulin
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM123, monoclonal
recombinant monoclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-2 μg/mL
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Artigos
Antibody-based serology tests are useful in identifying subjects with an adaptive immune response to the SARS-CoV-2 virus. Anti-human immunoglobulin antibodies allow for quick and simple, yet reliable assays with easy readouts and can also be adapted for high-throughput screening.