Key Documents
SAB56000333
Sigma-Aldrich
Anti-HSP70 Rabbit Monoclonal Antibody
affinity purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
HSP70-1, HSP70-2, Heat shock 70 kDa protein 1A, Heat shock 70 kDa protein 1B
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:500
western blot: 1:2000-1:5000
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Especificidade
This antibody reacts to human HSP70.
Imunogênio
A recombinant human HSP70 protein
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2