SAB56000295
Anti-CD8a Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM395, affinity purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Carbamoyl-phosphate synthase [ammonia], mitochondrial, Carbamoyl-phosphate synthetase I
About This Item
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM395, monoclonal
recombinant monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:5000-1:10000
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CPS1(1372)
Especificidade
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)