SAB5500069
Anti-CD5 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP19, recombinant, expressed in proprietary host, tissue culture supernatant
About This Item
fonte biológica
rabbit
recombinante
expressed in proprietary host
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
tissue culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SP19, monoclonal
reatividade de espécies
human (tested)
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse, rat, bovine, chicken
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD5(921)
Descrição geral
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)