Key Documents
SAB5300517
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AURKB antibody produced in mouse
clone 13E8D3, ascites fluid
Sinônimo(s):
AURKB
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
13E8D3, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... AURKB(9212)
Imunogênio
Purified recombinant fragment of AURKB expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against AURKB
forma física
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Sarah L Larsen et al.
BMC cancer, 15, 239-239 (2015-04-18)
Resistance to antiestrogen therapy is a major clinical challenge in the treatment of estrogen receptor α (ER)-positive breast cancer. The aim of the study was to explore the growth promoting pathways of antiestrogen resistant breast cancer cells to identify biomarkers