SAB5300516
Monoclonal Anti-AXL antibody produced in mouse
clone 7E10, ascites fluid
Sinônimo(s):
JTK11, UFO
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7E10, monoclonal
peso molecular
97.4 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... AXL(558)
Imunogênio
Mouse monoclonal antibody raised against AXL
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3