SAB5300203
Monoclonal Anti-SMN1 antibody produced in mouse
clone 2F1, ascites fluid
Sinônimo(s):
SMA, SMA1, SMA2, SMA3, SMN
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2F1, monoclonal
peso molecular
39 kDa
reatividade de espécies
monkey, human
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SMN1(6606)
Descrição geral
Imunogênio
Mouse monoclonal antibody raised against SMN1
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3