Documentos Principais
SAB5300157
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Clenbuterol antibody produced in mouse
clone 1F8B10B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
N/A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F8B10B7, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Imunogênio
Clenbuterol-KLH.
Mouse monoclonal antibody raised against Clenbuterol
forma física
Purified antibody in PBS containing 0.03% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3