SAB5300069
Monoclonal Anti-KLF4 antibody produced in mouse
clone 1E6, ascites fluid
Sinônimo(s):
EZF, GKLF, KLF4
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1E6, monoclonal
peso molecular
54 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KLF4(9314)
Imunogênio
Mouse monoclonal antibody raised against KLF4
Aplicação
Immunohistochemistry (1 paper)
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)