Documentos Principais
SAB5202592
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Methylglyoxal-FITC antibody produced in mouse
clone 9F11
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
fonte biológica
mouse
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9F11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 1:50
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Imunogênio
Synthetic Methylglyoxal modified Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
forma física
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)