Documentos Principais
SAB5202149
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GABA A Receptor-Atto 390 antibody produced in mouse
clone S398A-34
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
conjugado:
Atto 390 conjugate
application:
IF
WB
clone:
S398A-34, monoclonal
reatividade de espécies:
mouse, human
citations:
técnica(s):
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
fonte biológica
mouse
conjugado
Atto 390 conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
S398A-34, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
60 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Imunogênio
Fusion protein amino acids 410-450 (Cytoplasmic C-terminus) of rat GABA-A-Receptor Alpha 4
forma física
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)