Documentos Principais
SAB5201786
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ENaC alpha-R-Phycoerythrin antibody produced in mouse
clone 2G4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
conjugado:
phycoerythrin (R-PE) conjugate
application:
IHC
WB
clone:
2G4, monoclonal
reatividade de espécies:
mouse, rat
citations:
técnica(s):
immunohistochemistry: 1:150
western blot: 1:1000
fonte biológica
mouse
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G4, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
85kDa
reatividade de espécies
mouse, rat
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:150
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Imunogênio
Synthetic peptide from the N-terminal of Rat ENaC alpha (aa. 46-68)
forma física
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)