SAB5201753
Monoclonal Anti-Tcp1 Alpha - Atto 390 antibody produced in rat
clone 91a, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-AI528772, Anti-Ccta, Anti-Tric, Anti-p63
About This Item
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
Atto 390 conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
91a, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 60 kDa
reatividade de espécies
monkey, mouse, Caenorhabditis elegans, rabbit, human, dog, pig, hamster, bovine, Drosophila melanogaster, rat, guinea pig, Saccharomyces cerevisiae
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Tcp1(21454)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)