Documentos Principais
SAB5201144
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Lar/Ptprf - Atto 594 antibody produced in mouse
clone S165-38, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti- LARFN5C, Anti- LCA homolog, Anti-FLJ43335, Anti-LAR, Anti-PTPRF protein
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
Atto 594 conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
S165-38, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 85 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTPRF(5792)
Imunogênio
Fusion protein amino acids 1315-1607 (cytoplasmic C-terminus) of human LAR. 97% identical in both rat and mouse. >80% identity with PTPRD and PTPRS. >50% identity with PTPRM and PTPRK.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
PBS pH 7.4, 50% glycerol, 0.1% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1