Documentos Principais
SAB5201009
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Alpha 2C Adrenergic Receptor - Hrp antibody produced in mouse
clone S330A-80, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-ADRA2L2, Anti-Adra 2c, Anti-Alpha-2CAR
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
peroxidase conjugate
application:
ICC
WB
clone:
S330A-80, monoclonal
reatividade de espécies:
mouse, human
citations:
técnica(s):
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
S330A-80, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 50 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ADRA2C(152)
Imunogênio
Synthetic peptide amino acids 442- 462 (QDFRRSFKHILFRRRRRGFRQ, cytoplasmic C-terminus) of human Alpha-2C adrenergic receptor
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)