Documentos Principais
SAB5200763
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Tarp Gamma2/4/8 (Stargazin) - Atto 390 antibody produced in mouse
clone S245-36, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-CACNG2, Anti-Ipr328, Anti-MGC123981, Anti-Transmembrane AMPAR regulatory protein gamma-2, Anti-Waggler
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
Atto 390 conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
S245-36, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 35-55 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Imunogênio
Fusion protein amino acids 203-323 (Cytoplasmic C-terminus) of rat TARPGamma2
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Nanoscale organization of nicotinic aceylcholine receptors by stimulated emission depletion microscopy.
Neuroscience, 144(1), 135-143 (2007)
Stimulated emission depletion-based raster image correlation spectroscopy reveals biomolecular dynamics in live cells.
Hedde P.N.; et al.
Nature Communications, 4, 2093-2093 (2013)
Munc18-1 Tuning of Vesicle Merger and Fusion Pore Properties.
Jorgacevski, J.; et al.
The Journal of Neuroscience, 31(24), 9055-9066 (2011)
SNARE Function Is Not Involved in Early Endosome Docking.
Geumann, U.; et al.
Molecular Biology of the Cell, 19(12), 5327-5337 (2008)
STED Nanoscopy in Living Cells Using Fluorogen Activating Proteins.
Fitzpatrick, JA.; et al.
Bioconjugate Chemistry, 20(10), 1843-1847 (2009)