SAB4702148
Monoclonal Anti-CD3 PerCP produced in mouse
Sinônimo(s):
CD3E, T3E, TCRE
About This Item
conjugado
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex conjugate
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
UCHT1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
(Non-human primates), ( Human)
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD3E(916)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
forma física
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1