SAB4702062
Monoclonal Anti-HLA-E purified produced in mouse
Sinônimo(s):
HLA class I histocompatibility antigen, MHC class I antigen E, alpha chain E
About This Item
conjugado
unconjugated
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MEM-E/02, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
( Non-human primates), human
concentração
1 mg/ml
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HLA-E(3133)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
forma física
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)