SAB4702032
Monoclonal Anti-CD120a purified low endotoxin produced in mouse
Sinônimo(s):
FPF, TBP1, TNF R1, TNFR55, TNFRSF1A, p60
About This Item
conjugado
unconjugated
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
H398, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/ml
técnica(s)
FUNC: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNFRSF1A(7132)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
forma física
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)