SAB4702027
Monoclonal Anti-Mouse CD45 PerCP produced in mouse
Sinônimo(s):
GP180, LCA, LY5, T200, TPC
About This Item
conjugado
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex conjugate
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EM-05, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse
concentração
0.5 mg/ml
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... Ptprc(19264)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
forma física
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1