SAB4702008
Monoclonal Anti-CD73 FITC produced in mouse
Sinônimo(s):
CALJA, E5NT, NT5E, NTE, ecto-5´nucleotidase
About This Item
conjugado
FITC conjugate
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AD2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
( Non-human primates), human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NT5E(4907)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
forma física
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)