SAB4702007
Monoclonal Anti-PSA Biotin produced in mouse
Sinônimo(s):
Kallikrein-3, Prostate-specific antigen, Semenogelase, Seminin
About This Item
conjugado
biotin conjugate
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A67-B/E3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/ml
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KLK3(354)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
forma física
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1