SAB4702006
Monoclonal Anti-Cytokeratin 19 FITC produced in mouse
Sinônimo(s):
CK19, CYK19, K19, K1CS, KRT19
About This Item
conjugado
FITC conjugate
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A53-B/A2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/ml
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRT19(3880)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
forma física
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)