Documentos Principais
SAB4701100
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD162-APC antibody produced in mouse
clone TC2
Sinônimo(s):
CLA, P-selectin glycoprotein ligand 1, PSGL-1, SELPLG, Selectin P ligand
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TC2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
técnica(s)
flow cytometry: 10 μL
nº de adesão
NM_003006.3
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SELPLG(6404)
Descrição geral
The antibody TC2 reacts with CD162, a 220 kDa type I integral membrane protein expressed as disulfide-linked homodimer (sialomucin family). CD162 is present on the most peripheral blood T lymphocytes, monocytes, granulocytes; it is also expressed on a subpopulation of B lymphocytes and CD34+ bone marrow cells.
Imunogênio
Human thymocytes
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)