Documentos Principais
SAB4701090
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD24 antibody produced in mouse
clone SN3
Sinônimo(s):
HSA, Small cell lung carcinoma cluster 4 antigen, nectadorin
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SN3, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
técnica(s)
flow cytometry: 10 μL
nº de adesão
BC007674
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Categorias relacionadas
Descrição geral
The antibody SN3 reacts with CD24, a 35-45 kDa heavily glycosylated cell surface antigen. CD24 is expressed by granulocytes, B lymphocytes and by some activated T cells and T cell malignancies. It is not expressed on human thymocytes.
The previously assigned protein identifier B6EC88 has been merged into P25063. Full details can be found on the UniProt database.
Imunogênio
Glycoproteins purified from human NALM-1 cell line.
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)