Key Documents
SAB4701087
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD262-APC antibody produced in mouse
clone DR5-01-1
Sinônimo(s):
KILLER, TNFRSF10B, TRAIL-R2, TRAILR2, TRICK2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DR5-01-1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
concentração
0.1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 1 μg/mL
nº de adesão
BC001281
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
The antibody DR5-01-1 recognizes an extracellular domain of TRAIL-R2 (DR5). TRAIL-R2 is one of two TNF superfamily member intracellular death domain containing receptors for TRAIL (APO2L).
Imunogênio
Recombinant fusion protein of human IgG heavy chain and extracellular domain of DR5.
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2