Documentos Principais
SAB4701059
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD222 antibody produced in mouse
clone MEM-240
Sinônimo(s):
CIMPR, IGF2R, M6P-R, MPR1, MPR300
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MEM-240, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 4 μg/mL
nº de adesão
P11717
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IGF2R(3482)
Descrição geral
The antibody MEM-238 recognizes an epitope between amino acids 698-1262 of CD222 (IGF2 receptor), a ubiquitously expressed 250 kDa multifunctional type I transmembrane protein. The majority of CD222 is found in the late endosomal/prelysosomal compartment, 5-10% in the plasma membrane and the truncated (220 kDa) form of CD222 is present in human and bovine serum.
Imunogênio
Recombinant Vaccinia virus encoding CD222.
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)