SAB4701049
Monoclonal Anti-RLTPR antibody produced in mouse
clone EM-53
Sinônimo(s):
CARMIL2, LRRC16C
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EM-53, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de adesão
Q6F5E8
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... Carmil2(146206)
Descrição geral
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade