Documentos Principais
SAB4701047
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IFNgamma antibody produced in mouse
clone NIB42
Sinônimo(s):
IFN-gamma, Interferon gamma
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NIB42, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
nº de adesão
NM_000619.2
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IFNG(3458)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody NIB42 recognizes IFN-gamma, a 16-25 kDa cytokine produced by activated Th1 cells and NK cells. Binds both glycosylated and non-glycosylated protein.
Imunogênio
Recombinant human interferon gamma
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.